Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread TPX Vial with integrated Glass Micro-Insert
Codice prodotto. 11871653 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 11871653
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Universally compatible on almost all autosamplers
  • Universally compatible on almost all autosamplers, thereby rationalization of other 1.5ml vials, as for instance 11mm Crimp Neck Vials, Screw Neck Vials 8-425 and 10-425, is possible
  • Vials with integrated Micro-Insert are available in amber glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione TopSert
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale TPX
Volume (sistema metrico) 0.36 mL
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile collo Short Thread
Tipo di imballaggio Polypropylene Box
Stile Conical Integrated Insert
Volume (sistema metrico) residuo <1 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.2 mL
Stile della base Fondo piatto
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100
Tipo Autosampler Vial
Dimensione chiusura ND9
Marking Spot No