Learn More
Thermo Scientific™ 9mm Wide Opening Amber Glass Screw Thread Vials
Codice prodotto. 11921523
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.3 ml
475 μL
1.4 mL
1.7 mL
2.0 ml
Marking Spot:
No
Stile della base:
Fondo piatto
Insert Vial
Tapered Base
Quantità:
100 Pk.
1000 Pk.
500 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 11921523
Marca: Thermo Scientific™ C40002W
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Le fiale realizzate con l'innovativo sistema AVCS (Advanced Vial Closure System, sistema di chiusura fiale avanzato) evitano il distacco del setto e migliorano la tenuta.
Nearly eliminate septa push-through and improve sealing. Thermo Scientific™ 9 mm Wide Opening Amber Glass Screw Thread Vials are 2 mL, 12 x 32 mm and built with Advanced Vial Closure System (AVCS). This innovation not only prevents septa push through, but provides a stop point for the cap to prevent over- or under-tightening and provide an optimal, consistent seal every time. Vials are made from superior 51A amber (Type 1, Class B) glass, and meet all US, EU and JPN Pharmacopia standards. Choose from Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™, Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
Choose the right vial for your needs
  • Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
  • Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
  • Obtain maximum recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Get the sealing and performance of a crimp top vial
  • Sure Stop vial design incorporates a definite stopping point in the vial finish
  • Remove all subjectivity in achieving optimal seal compression closing a vial
  • Prevents over- or under-tightening of closures
  • Gives you an optimal seal every time
Find the best insert for your sample needs
  • Microseal inserts
  • Polyspring inserts self-align and provide a cushion against needle contact
  • Precision point inserts minimize residual sample loss
  • Pulled point inserts provide an economical choice for noncritical applications
Autosampler compatibility*
Recommended for most brands of autosampler
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Vetro ambrato; etichetta di identificazione; capacità 2 ml/1.8 ml
Diametro (sistema metrico) apertura 9 mm
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Ambra
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 2.0 ml
Tipo di inserto None
Volume (sistema metrico) residuo <170 μl
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.8 ml
Stile della base Fondo piatto
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100 Pk.
Tipo Screw Thread Vial
Dimensione chiusura 9 mm
Marking Spot
Volume (Metric) Usable 1.5 mL