Learn More
Kartell™ Polypropylene Watch Glasses
Use a watch glass to evaporate liquids, hold solids when weighing a sample, and in situations where cross-contamination could occur. Kartell™ Polypropylene Watch Glass has good heat and chemical resistance.
Marca:  Kartell™ 0045600
Codice prodotto. 10448842
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.85€
    29.56€ / pezzi 10
    Risparmia 4.29€
    12% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-01-2026
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Very stable
  • Moulded base
  • Can withstand temperatures up to 120°C