Learn More
Memmert™ Support Baskets for Water Bath
Use these baskets with Memmert ovens. Memmert™ Support Baskets for Water Bath feature stainless steel perforated mounting shelves with grid perforations to take clips for conical flasks.
Marca:  Memmert™ B04397
Codice prodotto. 12088461
  • 233.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-02-2026
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stainless steel support baskets
  • For Memmert Water Baths
Specifica
Specifica
Support Basket
Stainless Steel perforated mounting shelf with grid perforations