Learn More
Alfa Aesar™ Antazoline hydrochloride, 98%
Imidazoline binding site ligand and an antihistamine
Marca: Alfa Aesar™ J62511.14
| Quantità | 25g |
|---|
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
| Antazoline hydrochloride | |
| C17H20ClN3 | |
| 25g | |
| antazoline hydrochloride, antazoline hcl, fenazolina, histazine, 2-n-benzylanilinomethyl-2-imidazoline hydrochloride, antazolinium chloratum, antistine hydrochloride, phenazoline hydrochloride, unii-fp8q8f72jh | |
| [H+].[Cl-].C(N(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=NCCN1 | |
| 301.82 | |
| 301.82 |
| 2508-72-7 | |
| MFCD00058145 | |
| 14,680 | |
| SWKDMSRRIBZZAY-UHFFFAOYSA-N | |
| hydrogen N-benzyl-N-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl]aniline chloride | |
| 17275 | |
| 98% |