Learn More
Doxycycline hydrochloride, Thermo Scientific™
Doxycycline hydrochloride, CAS # 10592-13-9, is the hydrochloride salt form of doxycycline that shows antibacterial and antimalarial activities.
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60422.14
Quantità 25g
Codice prodotto. 15483189
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.00€
    343.01€ / 25g
    Risparmia 6.99€
    1% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Doxycycline hydrochloride is a compound that shows antibacterial and antimicrobial activities against several species, including Pseudomonas aeruginosa, Plasmodium falciparum, and Escherichia coli. It is also a bacteriostatic
• It can block the binding of aminoacyl-tRNA to the mRNA-ribosome complex, thereby inhibiting protein synthesis
Application
• It is used to eliminate Borrelia burgdorferi and Anaplasma phagocytophilum in rodent reservoirs and eliminate Ixodes scapularis ticks
• Doxycycline hydrochloride is also considered to be a broad-spectrum inhibitor used to inhibit matrix metalloproteinases (MMP), such as type 1 collagenase, in wound healing and tissue remodeling studies. Due to this activity, it can inhibit angiogenesis and reduce lung metastases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Doxycycline hydrochloride
Yellow
C22H25ClN2O8
Soluble in water to 50mg/ml; May require warming.
[Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
480.90
480.9
10592-13-9
25g
MFCD03427564
VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
(1S,3Z,4aS,11R,11aR,12S,12aR)-3-[amino(hydroxy)methylidene]-4a,6,7,12-tetrahydroxy-N,N,11-trimethyl-2,4,5-trioxo-1,2,3,4,4a,5,11,11a,12,12a-decahydrotetracen-1-aminium chloride
54706018
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Doxycycline hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Doxycycline hydrochloride
SDS Documenti