Learn More
A-317491 sodium salt hydrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489197
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
Codice prodotto. 16489197
Marca: Medchem Express HY15568A
MedChemExpress A-317491 sodium salt hydrate is a potent, selective and non-nucleotide antagonist of P2X3 and P2X2/3 receptors, with Kis of 22, 22, 9, and 92 nM for hP2X3, rP2X3, hP2X2/3, and rP2X2/3, respectively.
A-317491 sodium salt hydrate is highly selective (IC50>10 μM) over other P2 receptors and other neurotransmitter receptors, ion channels, and enzymes. A-317491 sodium salt hydrate reduces inflammatory and neuropathic pain by blocking P2X3 and P2X2/3 receptor-mediated calcium flux.
Specifica
Materiale o nome chimico A-317491 sodium salt hydrate
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C33H29NNaO9
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (164.86 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (164.86 mM)
SMILES O=C(C1=CC(C(N(CC2=CC=CC(OC3=CC=CC=C3)=C2)[C@H]4CCCC5=C4C=CC=C5)=O)=C(C(O)=O)C=C1C(O)=O)O.[Na].O
Molecular Weight (g/mol) 606.57
Peso formulazione 606.57
Percent Purity 99.63%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.