Learn More
A 839977, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200096876
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 16495928
Marca: Medchem Express HY13954
MedChemExpress A 839977 is a P2X7 selective antagonist; it blocks BzATP-evoked calcium influx at recombinant human, rat and mouse P2X7 receptors (IC50 values are 20 nM, 42 nM and 150 nM respectively) and reduces inflammatory and neuropathic pain in animal models; the antihyperalgesic effects of P2X7 receptor blockade are mediated by blocking the release of IL-1beta.
A 839977 is a P2X7 selective antagonist
Specifica
Materiale o nome chimico A 839977
CAS 870061-27-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H14Cl2N6O
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (241.98 mM)
SMILES ClC1=C(Cl)C(N2N=NN=C2NCC3=CC=CC=C3OC4=NC=CC=C4)=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 413.26
Peso formulazione 413.26
Percent Purity 98.01%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.