Learn More
A 839977, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 18095092
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18095092
Marca: Tocris Bioscience 4232/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Potent P2X7 antagonist
Potent P2X7 antagonist; blocks BzATP-evoked calcium influx at recombinant human, rat and mouse P2X7 receptors (IC50 values are 20, 42 and 150 nM respectively). Displays antinociceptive effects in rat and mice models of inflammatory pain. CNS penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 870061-27-1
Formula molecolare C19H14Cl2N6O
Molecular Weight (g/mol) 413.262
InChI Key GMVNBKZQJFRFAR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2,3-dichlorophenyl-n-2-pyridin-2-yloxy phenyl methyl-1,2,3,4-tetrazol-5-amine, d0m0xc, 1-2,3-dichlorophenyl-n-2-pyridin-2-yloxy benzyl-1h-tetrazol-5-amine, 1-2,3-dichlorophenyl-n-2-2-pyridinyloxy phenyl methyl-1h-tetrazol-5-amine, 1-2,3-dichlorophenyl-n-2-pyridin-2-yloxy phenyl methyl-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-amine
PubChem CID 53325875
IUPAC Name 1-(2,3-dichlorophenyl)-N-[(2-pyridin-2-yloxyphenyl)methyl]tetrazol-5-amine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CNC2=NN=NN2C3=C(C(=CC=C3)Cl)Cl)OC4=CC=CC=N4
Specifica
Materiale o nome chimico A 839977
Quantità 10 mg
Peso formulazione 413.26
Percent Purity >98%