Learn More
Tocris Bioscience™ A 867744
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30001515
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30001515 10 mg 10mg
30001532 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001515 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 4571/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Positive allosteric modulator of α7 nAChR
Positive allosteric modulator of α7 nAChRs (IC50 values are 0.98 and 1.12 μM for human and rat α7 receptor ACh-evoked currents respectively, in X. laevis oocytes). Displays no activity at 5-HT3A, α3β4 or α4β2 nAChRs. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1000279-69-5
Formula molecolare C20H19ClN2O3S
Specifica
Materiale o nome chimico A 867744
Quantità 10 mg
Peso formulazione 402.89
Purezza >97%
Peso molecolare 402.893