Learn More
Tocris Bioscience™ A 939572
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7110781
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18716239
Marca: Tocris Bioscience™ 4845/10
Potent SCD-1 inhibitor
A 939572 is a potent stearoyl-CoA desaturase 1 (SCD1) inhibitor (IC50 = 0.4 nM). Selective for SCD1 over a range of kinases and hERG channels. Inhibits proliferation of squamous cell carcinoma FaDu cells in vitro. Also induces cell death of undifferentiated human embryonic stem cells (ESCs). Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2-Chlorophenoxy)-N-[3-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1-piperidinecarboxamide
CAS 1032229-3-6
Quantità 10 mg
Bersaglio Compounds for Stem Cell Differentiation
Formula molecolare C20H22ClN3O3
Peso formulazione 387.86
Purezza >99%