Learn More
Elma™ Detergente A10
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
2.5 l
10 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
Descrizione
- Suitable for laboratory instruments made of glass, porcelain, ceramics, plastics and metals (check aluminum, magnesium and light metal alloys before application)
- Removes emulsions, fat and grease, dust, glass grease, resinified residues, marker, labels, lime soaps and lime deposits
Specifica
Specifica
| Product Type | Lab Clean A10 Cleaner |
| pH | 11.3 |
| Certificazione/Conformità | Annex VII A, EC 648/2004, UN 1719 |
| Composizione | Amphoteric surfactants 5 to 15%, non-ionic surfactants 5 to 15%, Phosphates <5%, Polycarboxylates |
| Concentrazione | Ultrasonic unit 1 to 2%, dishwasher 0.5 to 1% |
| Tipo di contenitore | Bottle |
| Content And Storage | 5°C to 30°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | For dip and splash cleaning of instruments of labs and workshops applications |
| Volume (sistema metrico) | 1 L |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium carbonate, ammonia, tetrapotassium pyrophosphate