Learn More
A23187, 98%, free acid, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
• A23187 is a polyether substance that permeabilizes cell membranes to calcium and other divalent cations
Applications
• A23187 can be used for the study of mitochondrial physiology because it acts as an uncoupling agent
• A23187 can be used to study the roles of divalent cations in cell physiology
• When bound to fluorescent calcium ions, A23187 can be useful for imaging studies
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | A23187 |
| Nota nome | Free acid |
| Forma fisica | Solid |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 182.0°C to 193.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Colore | White |
| Quantità | 5 mg |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- A23187 (free acid)
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.