Learn More
A23187, 98%, free acid, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10397811 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Imballaggio:
Glass Bottle
Glass Bottle in Plastic Container
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Codice prodotto. 10397811
Marca: Thermo Scientific Acros 328080010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
A23187 (Calcimycin), CAS # 52665-69-7, is a calcium ionophore-based antibiotic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
• A23187 is a polyether substance that permeabilizes cell membranes to calcium and other divalent cations
Applications
• A23187 can be used for the study of mitochondrial physiology because it acts as an uncoupling agent
• A23187 can be used to study the roles of divalent cations in cell physiology
• When bound to fluorescent calcium ions, A23187 can be useful for imaging studies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52665-69-7
Formula molecolare C29H37N3O6
Molecular Weight (g/mol) 523.63
Numero MDL MFCD00151202,MFCD00151202
InChI Key HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N
PubChem CID 97043288
IUPAC Name 5-(methylamino)-2-[[(2R,3S,5S,6S,8S,9S)-3,5,9-trimethyl-2-[(2S)-1-oxo-1-(1H-pyrrol-2-yl)propan-2-yl]-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-8-yl]methyl]-1,3-benzoxazole-4-carboxylic acid
SMILES CNC1=CC=C2OC(C[C@@H]3OC4(CC[C@@H]3C)O[C@H](C(C)C(=O)C3=CC=CN3)[C@H](C)C[C@H]4C)=NC2=C1C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico A23187
Nota nome Free acid
Forma fisica Solid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 182.0°C to 193.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle in Plastic Container
Colore White
Quantità 1 mg
Intervallo percentuale saggio 98%
Indice di Merck 15, 1642
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmso, ethylacetate, methanol, ethanol
Peso formulazione 523.63
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • A23187 (free acid)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.