Learn More
Thermo Scientific™ ARCTIC A25B Refrigerated Circulators
Codice prodotto. 11660901 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Portata:
17 L/min.
20 L/min.
Tipo di unità di controllo:
AC150
AC200
SC100
SC150
Tensione:
230 V
Frequenza:
50 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11660901
Marca: Thermo Scientific™ 1554251
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A25B refrigerated bath features a large work area, enabling high throughput and workflow efficiency, with temperatures ranging from -25° to +200°C and 21L maximum bath volume.
The Thermo Scientific™ A25B refrigerated bath features a large work area, enabling high throughput and workflow efficiency, with temperatures ranging from -25° to +200°C and maximum bath volume of 21 liters. Configure your refrigerated bath with a Thermo Scientific STANDARD, ADVANCED, or PREMIUM controller to meet capacity and temperature ranges various application needs.
Refrigerated baths are used primarily for controlling the temperature of samples placed within them, so the work area dimensions will be important specifications to evaluate. These units can also circulate for a limited set of refrigerated applications.
  • Robust stainless-steel baths
  • Thermostat can be indexed 90° on all sides of the bath for easy viewing
  • External circulation set included for plumbing connection M16×1, 0.25 NPT male, 0.375in. O.D.
  • Three-side ventilation concept: up to two sides can be blocked with full refrigeration performance and no degradation of equipment
  • Draining port at the front
  • Integrated handles
  • CFC-free refrigerant
Includes:
Control cables, bridge with gasket and thumbscrews, fittings, clamps, pump plug for external circulation, 6ft. power cord.
Recommended for:
  • Calibration
  • Bioreactors
  • Rotary Evaporators
  • Condensers
  • Sample/Material Testing
  • Sample/Material Preparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.46 to 0.73 cu. ft.
Tipo di unità di controllo AC150
Capacità (sistema metrico) 13 to 21 L
Certificazione/Conformità CE/ROHS/WEEE
Capacità di raffreddamento 500 W
Portata 20 L/min.
Tipo di pompa Force Pump, Suction Pump
Gamma di temperatura -25°C to +100°C
Pressione max 475 mbar/6.89 psi
Classe di sicurezza 3/FL
Stabilità termica 0.01°C
Termostato AC150
Dimensioni (L x P x A) 21.3 x 12.8 x 29.1 in. (54.1 x 32.4 x 74 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 21.3 in.
Lunghezza sistema imperiale) interno 9.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 54.1 cm
Lunghezza (sistema metrico) interno 24.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12.8 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 8.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 32.4 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 22.4 cm
Altezza (sistema imperiale) 29.1 in.
Altezza (sistema metrico) 74 cm
Depth (English) Interior 9.2 in.
Depth (Metric) Interior 23.3 cm
Peso (sistema imperiale) 93.1 lb.
Peso (sistema metrico) 42.3 kg
Electrical Requirements 230 V 50 Hz
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz