Learn More
Brady™ A4 Signs Set
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
297 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Ea. |
| Altezza (sistema metrico) | 297 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 210 mm |
| Dimensioni (L x P) | 210 x 297 mm |
| Product Type | A4 Sign Set |
| Colore | Black |