Learn More
KleenGuard™ Tute di protezione da liquidi e particelle con cappuccio KleenGuard™
Codice prodotto. 11744903
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2 XL
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11744903 Large pezzi 25
11774903 3X-Large pezzi 25
11734903 Medium pezzi 25
11764903 2 XL pezzi 25
11765763 Small pezzi 25
11754903 X-Large pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11744903 Fornitore KleenGuard™ N. del fornitore 97920
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    402.20€
    187.85€ / pezzi 25
    Risparmia 214.35€
    53% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le tute di protezione da liquidi e particelle con cappuccio KleenGuard™
  • Di colore bianco
  • Monouso
  • Senza silicone e antistatiche
  • Cappuccio appositamente progettato per adattarsi a un respiratore
  • Contribuisce a ridurre la contaminazione in aree critiche grazie al basso rilascio di residui
  • Zip per tutta la lunghezza, cuciture fitte e sigillanti e tessuto a doppio strato
  • Ideali per la protezione da particelle di grandi dimensioni, polvere radioattiva e schizzi di sostanze chimiche
  • Adatte per aree farmaceutiche, produzione, servizi pubblici, elettronica, agricoltura e aree di verniciatura a spruzzo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type General Purpose Coveralls
Size Large
Sesso Unisex
Materiale Spunbond Polypropylene
Colore Bianco
Monouso Sì
Stile vita Elastico
Stile della caviglia Elastico
Stile polso Elastico
Stile collo Con cappuccio
Tipo di cappa Elastico
Tipo di chiusura Front Zipper
Tipo di giuntura Con punti tripli
Resistenza Water, Chemicals, Liquid, Particle
Senza lattice Sì
Lunghezza (sistema imperiale) 15,6in.
Lunghezza (sistema metrico) 40 cm
Peso (sistema imperiale) 15.73 lb.
Peso (sistema metrico) 7.15 kg
Quantità 25/Pk.