Learn More
KleenGuard™ Tute di protezione da liquidi e particelle con cappuccio KleenGuard™
Descrizione
- Di colore bianco
- Monouso
- Senza silicone e antistatiche
- Cappuccio appositamente progettato per adattarsi a un respiratore
- Contribuisce a ridurre la contaminazione in aree critiche grazie al basso rilascio di residui
- Zip per tutta la lunghezza, cuciture fitte e sigillanti e tessuto a doppio strato
- Ideali per la protezione da particelle di grandi dimensioni, polvere radioattiva e schizzi di sostanze chimiche
- Adatte per aree farmaceutiche, produzione, servizi pubblici, elettronica, agricoltura e aree di verniciatura a spruzzo
Specifica
Specifica
| Product Type | General Purpose Coveralls |
| Size | X-Large |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | Spunbond Polypropylene |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Sì |
| Stile vita | Elastico |
| Stile della caviglia | Elastico |
| Stile polso | Elastico |
| Stile collo | Con cappuccio |
| Vedi altri risultati |