Learn More
KleenGuard™ Tute di protezione da liquidi e particelle con cappuccio KleenGuard™
Codice prodotto. 11764903
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2 XL
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11764903 2 XL pezzi 25
11774903 3X-Large pezzi 25
11734903 Medium pezzi 25
11765763 Small pezzi 25
11744903 Large pezzi 25
11754903 X-Large pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11764903 Fornitore KleenGuard™ N. del fornitore 97940
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    402.20€
    187.85€ / pezzi 25
    Risparmia 214.35€
    53% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Le tute di protezione da liquidi e particelle con cappuccio KleenGuard™
  • Di colore bianco
  • Monouso
  • Senza silicone e antistatiche
  • Cappuccio appositamente progettato per adattarsi a un respiratore
  • Contribuisce a ridurre la contaminazione in aree critiche grazie al basso rilascio di residui
  • Zip per tutta la lunghezza, cuciture fitte e sigillanti e tessuto a doppio strato
  • Ideali per la protezione da particelle di grandi dimensioni, polvere radioattiva e schizzi di sostanze chimiche
  • Adatte per aree farmaceutiche, produzione, servizi pubblici, elettronica, agricoltura e aree di verniciatura a spruzzo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta per la protezione da liquidi e particelle
Size 2 XL
Sesso Unisex
Materiale KleenGuard™
Colore Bianco
Monouso Single-use
Stile vita Elastico in vita
Stile della caviglia Elastico
Stile polso Elastico
Stile collo Con cappuccio
Tipo di cappa Attached
Tipo di chiusura Zip a tutta lunghezza
Tipo di giuntura Con tripli punti interni
Sterilità Sterile
Resistenza Spruzzi acquosi o di sostanze chimiche, liquidi o particelle di polvere, Chemicals, Liquid, Particle, Anti-static
Senza lattice Sì
Lunghezza (sistema imperiale) 15,6in.
Lunghezza (sistema metrico) 40 cm
Peso (sistema imperiale) 17.622 lb.
Peso (sistema metrico) 10 kg
Quantità 25/Pk.