Learn More
Honeywell™ A69 Peak Series Hard Hat
Codice prodotto. 15896795
Click to view available options
Tipo di sospensione:
6-point nylon web with pin-lock adjustment
6-point nylon web with ratchet adjustment
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15896795
Marca: Honeywell™ 933180
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Multipurpose helmet with ribbed ABS outer shell and 6-point nylon web suspension.
  • Rain trough design
  • Selection of pin-lock and ratchet suspensions
  • Size and headband height adjustable to ensure wearer comfort
  • Slots to fit face shield and earmuffs
  • Easy sweatband replacement system
  • Personalizing with logo printing available
  • ABS shell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Include Adjustable headband and suspension
Materiale Shell: ABS, Suspension: Nylon web
Stile Ribbed, rain trough
Tipo di sospensione 6-point nylon web with ratchet adjustment