Learn More
Kimtech™ Camici da laboratorio Kimtech™ A7 P+™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13589020
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 15
Codice prodotto. 13589020
Marca: Kimtech™ 97740
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In tessuto non tessuto e con un rischio di stress termico ridotto, i camici da laboratorio Kimtech™ A7 P+ garantiscono il controllo della contaminazione durante l'uso prolungato. Realizzati in tessuto SMS non intrecciato con triple cuciture, sono privi di silicone e di lattice.
  • Conformità garantita:- DPI Cat III secondo normativa UE 2016/425: protezione limitata da schizzi di sostanze chimiche di Tipo 6 (PB)- EN1149-1 Indumenti antistatici - Resistenza a rottura EN ISO 13934-1 Classe 1 di 3 - Resistività di superficie EN 1149-1 < 5 x 1010 ohm- Test di dispersione di particelle (Tamburo di Helmke) IEST-RP-CC003.3 Categoria II- Efficienza filtrante su batteri (3.0 μm) ASTM F2100 >99%
  • Camici da laboratorio monouso di qualità elevata con triple cuciture e materiale traspirante multistrato
  • Eccellente protezione totale grazie a dettagli tra cui colletto alla coreana alto, passanti per i pollici e maniche extra lunghe predisposte per il fissaggio di guanti da laboratorio sul camice
  • Il materiale traspirante del camice vanta un'elevata protezione da particelle e batteri (con un'efficienza di filtrazione del 99%)
  • I camici sono confezionati singolarmente e idonei all'uso negli ambienti ISO 7 (Grado C)
Specifica
Product Type Camice da laboratorio
Size 2X-Large
Materiale SMS, Polypropylene, Polyethylene Laminate
Colore White
Tipo di chiusura Zipper
Stile polso Elastic
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
Resistenza None
Stile Below Hip-length
N. di tasche None
Certificazione/Conformità Direttiva Cat III 89/686/CEE
Da utilizzare con (applicazione) Assicura la protezione necessaria per il corpo, il comfort e il controllo delle contaminazioni necessari per lavorare in laboratori e ambienti controllati