Learn More
AADACL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | AADACL1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.18 mg/mL |
| Applicazioni | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16852484
|
Proteintech
14021-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16842484
|
Proteintech
14021-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Neutral cholesterol ester hydrolase 1 (NCEH) also known as arylacetamide deacetylase-like 1 (AADACL1) or KIAA1363 is an enzyme that in humans is encoded by the NCEH1 gene. NCEH is an enzyme located in the endoplasmic reticulum. NCEH hydrolyzes 2-acetyl monoalkylglycerol ether, as part of an enzymatic pathway regulating the levels of platelet activating factor and lysophospholipids that may be involved in cancer development.Specifica
| AADACL1 | |
| Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| B2GV54, Q6PIU2, Q8BLF1 | |
| 294930, 320024, 57552 | |
| AADACL1 Fusion Protein Ag5136 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| NCEH1 |
| 0.18 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| AADACL1, KIAA1363, KIAA1363, NCEH1,NCEH, NCEH, NCEH1 | |
| Nceh1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |