Learn More
Cytiva Ab Buffer Kit
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
Each
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
Includes
Binding buffer (10X stock solution), 50mL; Elution buffer (10X stock solution), 15mL; Neutralizing buffer, 25mL
- Eliminates time-consuming buffer preparation
- Optimized protocols for Ab SpinTrap™, Protein A HP SpinTrap, Protein G HP SpinTrap columns and HiTrap™ columns prepacked with either Protein A or Protein G media
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ab Buffer kit |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for binding, washing, elution of IgG according to recommended protocols, purification of Monoclonal and Polyclonal IgG using immobilized Protein A or Protein G |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ab SpinTrap™, Protein A HP SpinTrap, Protein G HP SpinTrap™ columns and HiTrap™ columns |
| Quantità | Each |
| Include | 50mL Binding Buffer (10X stock solution), 15mL Elution Buffer (10X stock solution), 25mL Neutralizing Buffer |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, trometamol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 39.8% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.