Learn More
Cytiva Colonne Ab SpinTrap™
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
:
50 x 100μL
Descrizione
No filtration or centrifugation of different crude samples necessary for antibody purification.
- Protein G Sepharose™ High Performance in prepacked spin columns
- Binds >1mg human IgG/column
- No filtration or centrifugation of different crude samples necessary for antibody purification
- Classic and crosslink protocols for protein enrichment (immunoprecipitation)
- Elution conditions formatted for both LC-MS and electrophoresis analysis
- Binding capacity >1mg IgG/column (determined with human polyclonal IgG)
- Stable in all commonly used buffers within antibody purification
- Contains polypropylene barrel and polyethylene frits
- Average particle size: 34μm
- Bed volume: 100μL
- Maximum sample volume: 600μL
- Short term (2h) pH stability: 2–9
- 600μL undiluted serum sample
Specifica
Specifica
| Volume letto | 100 μl |
| Capacità di legame | > 1 mg IgG/column |
| Capacità (sistema metrico) | 600 μl |
| Descrizione | Ab SpinTrap columns are prepacked, single-use spin columns for rapid purification of monoclonal and polyclonal antibodies from serum and cell culture supernatants. Designed for small-scale purification of multiple samples in parallel. |
| Support Type | Agarosio altamente reticolato 6% |
| Content And Storage | Da 4° a 8 °C |
| Quantità | 50 x 100 μl |
| Da utilizzare con (applicazione) | Purificazione in scala ridotta di anticorpi monoclonali o policlonali da siero e supernatanti in colture cellulari, esperimenti di analisi di anticorpi |
| Tipo | Colonna preimpaccata Ab SpinTrap |
| Volume del campione | 600 μl |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.