missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABCB1 Monoclonal Antibody (OTI2F7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA801056
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The membrane-associated protein encoded by this gene is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters. ABC proteins transport various molecules across extra- and intra-cellular membranes. ABC genes are divided into seven distinct subfamilies (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). This protein is a member of the MDR/TAP subfamily. Members of the MDR/TAP subfamily are involved in multidrug resistance. The protein encoded by this gene is an ATP-dependent drug efflux pump for xenobiotic compounds with broad substrate specificity. It is responsible for decreased drug accumulation in multidrug-resistant cells and often mediates the development of resistance to anticancer drugs. This protein also functions as a transporter in the blood-brain barrier.Specifica
| ABCB1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P08183 | |
| ABCB1 | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 995-1280 of human ABCB1 produced in SF9 cell. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI2F7 | |
| Unconjugated | |
| ABCB1 | |
| ABC20, CD243, CLCS, GP170, MDR1, P-GP, PGY1 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 5243 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto