missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ ABCB5 Antibody Blocking Peptide
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Specifica
Specifica
| Gene ID (Entrez) | 340273 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Da utilizzare con (applicazione) | This peptide is useful as a blocking peptide for NBP1-77689. For further blocking peptide related protocol, click here . |
| Alias gene | ABCB5 P-gp, ABCB5alpha, ABCB5beta, ATP-binding cassette protein, ATP-binding cassette sub-family B member 5, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 5, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, EST422562, P-glycoprotein ABCB5 |
| Simbolo del gene | ABCB5 |
| Quantità | 0.1 mg |
| Research Category | ABC Transporters, Lipid and Metabolism |
| Tampone di conservazione | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto