Learn More
ABCC5 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2H10F11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | ABCC5 |
|---|---|
| Clone | 2H10F11 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17521466
|
Proteintech
67955-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17511466
|
Proteintech
67955-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The ABCC5 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a recombinant protein of human ABCC5. This antibody recognizes human, rat antigen. The ABCC5 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifica
| ABCC5 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Human, Rat | |
| IgG1 |
| 2H10F11 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10057 | |
| Primary |