Learn More
ABCD3 Mouse anti-Human, Clone: 1G7G5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech 66697-1-IG-150UL
Codice prodotto. 16878815
  • 410.00€ / 150µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Description
Description
Peroxisomes are single membrane organelles which are involved with many important biochemical pathways and are found in almost all eukaryotic cells. Various toxins including, phenols, alcohols, and aldehydes are targeted for modification by peroxisomes. Long chain fatty acid metabolism via beta-oxidation is also mediated by this organelle. Loss of peroxisomal functions may result in diseases such as Zellweger syndrome, hyperpipecolic acidemia, neonatal adrenoleukodystrophy, and infantile Refsum"" disease. Peroxisomal membrane protein 70 (PMP70) is an abundant, integral membrane protein of the peroxisome. This protein is induced by treatment with hypolipidemic agents in parallel with peroxisome proliferation and stimulation of the peroxisomal beta-oxidation enzymes.
Spécification
Spécification
ABCD3
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P28288
ABCD3
ABCD3 Fusion Protein Ag24760
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG3
Western Blot
1G7G5
Unconjugated
ABCD3
ABC43, ABCD3, PMP70, PXMP1
Mouse
Protein A
RUO
5825
-20°C
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis