missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABCG1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 4Y7B3, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
229.00€ - 595.00€
Specifica
| Antigene | ABCG1 |
|---|---|
| Clone | 4Y7B3 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18323006
|
Novus Biologicals
NBP3-15558-20UL |
20 μg |
229.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18325296
|
Novus Biologicals
NBP3-15558-100UL |
100 μg |
595.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
ABCG1 Monoclonal antibody specifically detects ABCG1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| ABCG1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| ABC Transporters, Cancer, Cholesterol Metabolism, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Signal Transduction | |
| PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3 | |
| 9619 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| 4Y7B3 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| ABC transporter 8, ABC8, ABCG1, ATP-binding cassette sub-family G member 1, ATP-binding cassette transporter 8, ATP-binding cassette transporter member 1 of subfamily G, ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 1, homolog of Drosophila white, MGC34313, White protein homolog, white protein homolog (ATP-binding cassette transporter 8), WHITE1, WHT1 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human ABCG1 (P45844). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto