Learn More
Abemaciclib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491216
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16491216
Marca: Medchem Express HY16297A
MedChemExpress Abemaciclib (LY2835219) is a selective CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 2 nM and 10 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
Abemaciclib (LY2835219) is a selective CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 2 nM and 10 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Abemaciclib
CAS 1231929-97-7
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H32F2N8
Quantità 200 mg
Sinonimo LY2835219
Informazioni di solubilità DMSO : 5 mg/mL (9.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC2=C(F)C=C(C3=NC(NC4=NC=C(CN5CCN(CC)CC5)C=C4)=NC=C3F)C=C2N1C(C)C
Molecular Weight (g/mol) 506.59
Peso formulazione 506.59
Percent Purity 99.06%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.