Learn More
Thermo Scientific™ Piastra di conservazione da 2.2 ml
Descrizione
È possibile semplificare le applicazioni di biologia molecolare con le piastre di conservazione e analisi Thermo Scientific. Tutte le piastre vengono prodotte nella nostra camera sterile al fine di garantire una qualità di grado molecolare. La nostra vasta gamma di piastre in polipropilene offre soluzioni eccellenti per la conservazione e la preparazione dell'analisi dei campioni, consentendo di gestire, conservare e trasportare facilmente diluizioni e aliquote. Tutte le piastre sono in formato ANSI, per la compatibilità con i sistemi automatizzati. Per agevolare ulteriormente la conservazione e il tracciamento, tutte le piastre possono essere fornite con codici a barre personalizzati.
- Designed for optimal sample recovery
- Each square well is specifically designed with an independent sealing rim to prevent cross-contamination
- U-bottom (AB-0661) to aid resuspension or conical bottom (AB-0932) for ease of sample retrieval
Specifica
Specifica
| Codice a barre | Custom Barcoding Available |
| Certificazione/Conformità | Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant |
| Formato | Standard |
| Descrizione | 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
| Matrice | 8 x 12 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Imballaggio | Bulk |
| Binding Type | Low binding PP |
| Product Line | Abgene |
| Colore | Natural |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.