Learn More
Thermo Scientific™ Piastra di conservazione da 1.2 ml
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10544384
Click to view available options
Forma pozzetto:
Square, Round Bottom (U-well)
circolare
Imballaggio:
Bulk
Individually Wrapped
Fit for Purpose:
PCR Ready
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10544384
Marca: Thermo Scientific™ AB0787
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Queste piastre di conservazione con fondo a U da 1.2 ml consentono di ottimizzare le colture di cellule in sospensione.
Le piastre di conservazione da 1.2 ml vengono fornite nei formati tondo e rettangolare e sono realizzate in polipropilene. Queste piastre sono ideali per le colture cellulari in sospensione e sono compatibili con i sistemi automatizzati. Sono disponibili diverse opzioni per la chiusura ermetica per le piastre di conservazione da 1.2 ml ed è possibile sigillare ogni pozzetto in modo indipendente, per evitare la contaminazione incrociata.
Thermo Scientific 1.2 mL Storage Plates come with either round or square shapes, and they are made of polypropylene. These plates are ideal for suspension cell culture and are compatible with automated systems. Different sealing options are available for the 1.2 mL Storage Plates, and you can seal each well independently to prevent cross-contamination.
Highlights
• Round well shape designed for optimal sample recovery or square shape to maximize sample volume within ANSI footprint design
• Each well has an independent sealing rim to prevent cross-contamination
• U-bottomed wells ideally suited for sample resuspension
• Polypropylene (AB-1068, polystyrene)
• Resistant to DMSO (100%); Ethanol (100%); Isopropanol (100%)
• Suitable for Autoclaving (15 minutes at 121°C) or Gamma Irradiation
•Sealing options: Adhesive Seals, Heat Seals, Storage Plate Caps and Cap Strips, and Storage Plate Sealing Mats
• Cleanroom manufactured
• ANSI-format for compatibility with automated systems
Applications
• Sample storage
• Sample resuspension
• Cell culture
• Assay setup: diluting and aliquoting
Compatible Sealing Film:Adhesive Heat
> Hazardous:No
> Max Centrifugal Force:2000 g (AB-0564 and AB-1127)
> Max Vol (Cap Seal):1.1 mL (AB-0564 only)
> Max Vol (Film Seal):1.2 mL
> Max Vol (Mat Seal):0.85 mL (AB-0564, AB-1068), 1 mL (AB-1127)
> Storage Condition:Ambient
Sample storage, sample resuspension, cell culture and assay setup: diluting and aliquoting.
Certifications
Free from human DNA, RNases, and DNases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Custom Barcoding Available
Certificazione/Conformità Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant
Formato Standard
Descrizione 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Matrice 8 x 12
Autoclavabile Autoclavable
Imballaggio Bulk
Binding Type Low binding PP
Product Line Abgene
Colore Natural
Product Type 96-well plate
Da utilizzare con (apparecchiatura) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) pozzetto 1200 μL
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1000 μL
Sterilità Cleanroom
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto circolare
Senza Dnasi Yes
Da utilizzare con (applicazione) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
RCF max 2000 x g
N. per custodia 50
N. per confezione 50
Status giuridico Esclusivamente per scopi di ricerca. Non utilizzare nell’ambito di procedure diagnostiche.
Senza RNasi Yes
Fit for Purpose PCR Ready
Plate Size ANSI/ SLAS Standard