Learn More
Thermo Scientific™ Abgene™ SmartCap Mats
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13160473
Click to view available options
Descrizione:
Seals 96 sample tubes at one time
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 13160473
Marca: Thermo Scientific™ AB1413
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Thermo Scientific™ Abgene™ SmartCap Mat ensures reliable sealing from ambient temperatures down to -80 °C.
The Thermo Scientific™ Abgene™ SmartCap Mat seals 96 samples at one time in a high-density storage format,affording maximum space saving benefits. Suitable for use with Thermo Scientific storage tubes ranging from 0.3 ml to1.4 ml, the Abgene SmartCap Mat maintain sa consistent seal down to -80°C.
Features:
  • Efficient Storage
  • Enhanced Materials
  • Ease of Installation and Access
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Seals 96 sample tubes at one time
No. of Wells 96
Product Type Sealing Mat
Temperature Range (Metric) -80°C