Learn More
Abietic acid, 90+%
Codice prodotto. 11369198
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11369198 250 mg 250mg
11379198 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11369198 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042582.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 514-10-3 | C20H30O2 | 302.46 g/mol
Abietic acid is used to make ester gums in lacquers, varnishes and soaps. It is also used in metal resonates and plastics. Further, it is utilized in musical instruments to make them less slippery. It acts as a precursor to natural product synthesis. In addition to this, it is used to depackage integrated circuits from their epoxy coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 514-10-3
Formula molecolare C20H30O2
Molecular Weight (g/mol) 302.46
Numero MDL MFCD03423567
InChI Key RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Sinonimo abietic acid, sylvic acid, abietate, l-abietic acid, rosin acid, 7,13-abietadien-18-oic acid, kyselina abietova, kyselina abietova czech, unii-v3dhx33184, ccris 3183
PubChem CID 10569
ChEBI CHEBI:28987
IUPAC Name (1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid
SMILES CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Abietic acid
Punto di fusione 148°C to 152°C
Colore Yellow
Beilstein 2221451
Indice di Merck 14,7
Informazioni di solubilità Soluble in acetone,petroleum ether,diethyl ether and ethanol. Insoluble in water.
Peso formulazione 302.45
Percent Purity ≥90%
Quantità 250 mg
Odore Characteristic
Forma fisica Crystalline
Sensibilità Air sensitive
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Abietic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Abietic acid