Learn More
Thermo Scientific Chemicals Abiraterone acetate
Codice prodotto. 17221272 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 17221272
Marca: Thermo Scientific Chemicals 466730010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 154229-18-2
Formula molecolare C26H33NO2
Specifica
Materiale o nome chimico Abiraterone acetate
Quantità 1 g
Punto di fusione 147.0°C
Peso formulazione 391.55
InChI Key UVIQSJCZCSLXRZ-HMMZIKKISA-N
SMILES CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)C3CC[C@@]4(C)C(CC=C4C4=CC=CN=C4)C3CC=C2C1
IUPAC Name (7S,9aR,11aS)-9a,11a-dimethyl-1-(pyridin-3-yl)-3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-yl acetate
Molecular Weight (g/mol) 391.56