Learn More
Abiraterone Isopropyl Ether, TRC
Codice prodotto. 30136477
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136477 100 mg 100mg
30006439 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136477 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA108530100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2484719-15-3
Formula molecolare C27H37NO
Molecular Weight (g/mol) 391.59
Sinonimo 3-((3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-Isopropoxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pyridine
IUPAC Name 3-[(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-3-propan-2-yloxy-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pyridine
SMILES [H][C@@]12CC=C3C[C@@H](OC(C)C)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC=C4C5=CC=CN=C5
Specifica
Materiale o nome chimico Abiraterone Isopropyl Ether
Nomi componenti o analita Abiraterone Isopropyl Ether
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C27H37NO/c1-18(2)29-21-11-13-26(3)20(16-21)7-8-22-24-10-9-23(19-6-5-15-28-17-19)27(24,4)14-12-25(22)26/h5-7,9,15,17-18,21-22,24-25H,8,10-14,16H2,1-4H3/t21-,22-,24-,25-,26-,27+/m0/s1
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantità 100 mg