Learn More
Novus Biologicals™ ABLIM3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18386338 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
Codice prodotto. 18386338
Marca: Novus Biologicals™ H00022885T01
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Bersaglio ABLIM3
Sinonimo actin binding LIM protein family, member 3, actin-binding LIM protein 3
Simbolo del gene ABLIM3