Learn More
Abnova™ Fluorescent Dye 647-I Phalloidin
Click to view available options
Quantità:
300 Reactions
Dimensione della confezione:
300 reazioni
Descrizione
The slight red shift in absorption spectrum makes Fluorescence Dye 647-I an optimal match to filters designed Cy5 dyes. Besides, their fluorescence is pH-independent from pH 3 to 11. Ideal for labeling via Phalloidin for fluorescence imaging and other fluorescence-based biochemical analysis.
- Spectral Equivalent: Alexa Fluor 647, Cy5, DyLight 650
- Molar Extinction Co-efficient: ≥2,40,000 M-1cm-1
- Excitation (Max): 649nm
- Emission (Max): 664nm
- Solubility: DMSO
- Storage Buffer: DMSO
Application: Conjugation, Flow Cytometry
Recommended Storage: Store in desiccated environment at -20°C and avoid from light.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Fluorescence Dye 647-I with Phalloidin conjugate. The slight red shift in absorption spectrum makes Fluorescence Dye 647-I an optimal match to filters designed Cy5 dyes.Besides, their fluorescence is pH-independent from pH 3 to 11. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Conjugation; Flow Cytometry |
| Quantità | 300 Reactions |
| Product Type | Fluorescent Dye 647-I Phalloidin |
| Sufficiente per | 300 Reactions |
| Equivalenza | Alexa Fluor 647, Cy5, DyLight 650 |
| Tampone di conservazione | DMSO |
| Content And Storage | Store the product in desiccated environment at -20°C and avoid from light. |
| Label or Dye | Fluorescent Dye 647-I Phalloidin |
| Emissione | 664 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
For research use only (RUO).