Learn More
Abnova™ StemCell Keep Vitrification Solution
Codice prodotto. 16072368
Click to view available options
Quantità:
20 mL
Dimensione della confezione:
20mL
Codice prodotto. 16072368
Marca: Abnova™ U0021.20mL
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ready-to-use vitrification solution for human embryonic stem cell (hESC) and induced pluripotent stem cell (iPSC) preservation
  • Formulation: No DMSO or proteins
  • Contamination Test: Bacteria, fungi, and mycoplasma are negative
  • Chemical Test: pH equals 6.7 to 7.4 at room temperature
  • Endotoxin Level: Acceptable endotoxin level of <0.5EU/mL
Specifica
Product Type Stem Cell Vitrification Solution
Da utilizzare con (applicazione) Cell Culture
Quantità 20 mL
Content And Storage Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Descrizione A vitrification solution for human embryonic stem cell (hESC) and induced pluripotent stem cell (iPSC).
For Research Use Only