Learn More
Fisherbrand™ Dispenser pellicola parafilm in plastica ABS
Codice prodotto. 11875993 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11875993
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Taglia ed eroga la pellicola in modo sicuro. Il dispenser per pellicola sigillante Parafilm™ Fisherbrand™ è dotato di due lame di sicurezza per il taglio.
  • ABS plastic dispenser designed with a safety razor that slides and cuts with no danger to fingers.
  • Supplied with two easily exchanged cutting blades.
  • Dispenser holds one or two 50 mm (2-inch) rolls, or one 100 mm (4-inch) roll.
Specifica
Product Type Erogatore di pellicola Para
Colore Rosso
Lunghezza (sistema imperiale) 6.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 171 mm
Larghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 120 mm
Altezza (sistema imperiale) 6.1 in.
Altezza (sistema metrico) 156 mm
Capacità Parafilm, 1 rotolo da 100 mm o 2 da 50 mm
Materiale Plastica ABS
Mounting Freestanding
No. of Compartments 1
Product Style Hinged Lid
Include 2 lame
Quantità 1 ciascuno