Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, ROX
Codice prodotto. 11857682
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
1600 Reactions
400 Reactions
Dimensione della confezione:
1600 reazioni
400 reazioni
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni Dimensione della confezione
11857682 400 Reactions 400 reazioni
11847682 1600 Reactions 1600 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11857682 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore AB1139A
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Optimized for use with hybridization probes and contain all the components necessary to perform quantitative PCR, with the exception of template and primers/probes.
Enjoy sensitivity and reproducibility in real-time PCR applications with Thermo Scientific™ ABsolute™ Probe-Based Detection qPCR Master Mixes.
  • High sensitivity & specificity - The master mixes contain our patented hot start enzyme Thermo-Start DNA Polymerase
  • Reproducibility - All mixes undergo extensive QC to ensure batch to batch consistency
  • Optimized buffer - For maximal performance in multiplex reactions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 2X
Content And Storage Contains:
• 1 x 5 mL ABsolute QPCR ROX Mix (2X)
Store at -20°C
Metodo di rilevamento Primer-probe
GC-Rich PCR Performance High
PCR Method qPCR
Polimerasi Taq DNA Polymerase
Reaction Speed Standard
Da utilizzare con (apparecchiatura) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Linea di prodotti ABsolute
Product Type qPCR Mix
Quantità 400 reactions
Sufficiente per 400 Reactions
Da utilizzare con (applicazione) Gene Expression
Fedeltà (rispetto a taq) 2 X
N. di reazioni 400 Reactions
Tipo di campione DNA, dsDNA
Volume 5 mL