Learn More
Agilent BioTek Absorbance Test Plate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15665875 Sfoglia Tutto Agilent BioTek Prodotti
Click to view available options
Lunghezza d'onda:
340 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15665875
Marca: Agilent BioTek 7260551
For use with any microplate reader with 340 nm absorbance measurement capability to evaluate optical systems at 340 nm
  • Tests linearity, accuracy, repeatability and alignment
  • Includes six filters for testing 340 nm at different optical densities
  • With data sheet and instructions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Absorbance Test Plate
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent BioTek Microplate Readers
Lunghezza d'onda 340 nm
Da utilizzare con (applicazione) for testing 340nm at different optical densities