Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Accessories for accu-jet™ Pipette Controller
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
:
Accessories for accu-jet™ Pipette Controller
Descrizione
For accu-jet™ S:
- Part No. 26539: Plastic wall support
- Part No. 26606: Universal AC Adapter, 100-240V / 50-60Hz
- Part No. 26547: Snape tape
For accu-jet™ pro:
- Part No. 26540: Plastic wall support
For accu-jet™ S and accu-jet™ S:
- Part No: 26630: NiMH Battery
- Part No. 26508: Silicone Adapter, with non-return valve, 54 mm
Specifica
Specifica
| Descrizione | Power supply |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Black |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | accu-jet S |
| Numero di canali | Variable |
| Tipo | AC Adapter |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | accu-jet S |
| Peso (sistema metrico) | 152 g |
| Requisiti elettrici | 100 to 240 V, 50/60 Hz |
| Vedi altri risultati |