Learn More
Brady™ AC Adaptor
Codice prodotto. 11820885
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
AC Adaptor, Europe 220 V
AC Adaptor, UK 240 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione unitSize
11820885 AC Adaptor, Europe 220 V Pezzo
11751086 AC Adaptor, UK 240 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11820885 Fornitore Brady™ N. del fornitore 710612
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
AC Adaptor for the BMP™ Label Printers and Label Makers.
  • 800747: AC Adapter Europe (for ABC or KEY printers).
  • 710612: Accessory for the BMP™41/51/53/61/71 Label Printers.
  • 710613: Accessory for the BMP™51/53 Label Makers.
Specifica
Product Type AC Adapter
Colore Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP41 Label Printer, BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer, BMP61 Labeling System, BMP71 Label Printer, BradyPrinter M611, BMP41 Label Printer
Descrizione AC Adaptor, Europe 220 V
Quantità 1 Ea.
Tensione 220 V
Alternate Part Number M41/50/61/71/611-AC-BC-EU