missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AC260584, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
50mg
5mg
Descrizione
AC260584 is an M1 muscarinic receptor allosteric agonist with a pEC50 of 7.6.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | AC260584 |
| CAS | 560083-42-3 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C20H29FN2O2 |
| Quantità | 10 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 50 mg/mL (143.49 mM) |
| SMILES | O=C1COC2=CC(F)=CC=C2N1CCCN3CCC(CCCC)CC3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 348.45 |
| Peso formulazione | 348.45 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto