missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ACBD6 Antibody Pair [HRP]

Codice prodotto. 18615781 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18615781

Marca: Novus Biologicals™ NBP2793475Plates

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human ACBD6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Intervallo saggio 46.875 pg/mL
Assay Sensitivity 46.88-3000 pg/mL
Saggio Sandwich ELISA
Coniugato HRP
Product Type Antibody Pairs
Specificità This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human ACBD6.
Target Species Human
Da utilizzare con (applicazione) Sandwich ELISA
Alias gene acyl-CoA binding domain containing 6, acyl-CoA-binding domain-containing protein 6, acyl-Coenzyme A binding domain containing 6, MGC2404
ID gene (immissione) 84320
Simbolo del gene ACBD6
Specie ospite Mouse
Contenuto kit
  • Detection Antibody: 0.5 mg/mL mouse anti-ACBD6 monoclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP).
  • Capture Antibody: 0.4 mg/mL of mouse anti-ACBD6 monoclonal antibody.
  • Standard: Each vial contains 150 ng of recombinant ACBD6.
  • Quantità 5 Plates
    Status giuridico RUO
    Requisiti di stoccaggio Storage is content dependent.
    Bersaglio ACBD6
    Tecnica 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2.0 μg/mL in CBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.5 ug/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute standard powder with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20°C to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 3000 pg/mL is recommended.
    Vedi altri risultati Mostra meno risultati
    Correzione del contenuto del prodotto

    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

    Titolo del prodotto

    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato