Learn More
BINDER™ Access Port
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Dimensione della porta:
30 mm
50 mm
100 mm
Porte:
1 on Left Side
1 on Right Side
1 on Top
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Round access port with silicone plug
- Choose between 30, 50, or 100 mm plug
- Available on left, right, or top of the chamber
- For use with KB65, KB130, KB260, KB470, KB720, and KB 1060
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | KB 65, KB 130, KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060 |
| Materiale | Silicone |
| Tipo | Access Port |
| Porte | 1 on Left Side |
| Dimensione della porta | 30 mm |