Learn More
BINDER™ Foro di accesso per BINDER KB ECO Series
Codice prodotto. 17572875 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Dimensione della porta:
100 mm Left
100 mm Right
100 mm Top
30 mm Left
30 mm Right
30 mm Top
50 mm Left
50 mm Right
50 mm Top
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17572875
Marca: BINDER™ 80122114
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Access Port for BINDER KB ECO Series is an option for Series KB ECO Refrigerated Incubators with environmentally friendly Thermoelectric Cooling.
  • Foro di accesso con tappo in silicone
Specifica
Descrizione Foro di accesso con tappo in silicone - 30 mm, in alto
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispositivi BINDER series KB ECO
Materiale Steel
Tipo Access Port
Dimensione della porta 30 mm Top