Learn More
SymLine™ Accessori
Click to view available options
Product Type:
Blind Plug
Cabinet Feed-through
Grounding Cable
Mounting Bracket
Colore:
Black
Nero
Silver
Yellow
Da utilizzare con (apparecchiatura):
32 mm Dia. Pipe
Foro del mobile di 28 mm e spessore della parete del mobile di Max. 120 mm
Imbuti di sicurezza
Pipe System
SCAT™ FlexTubes
Solvent System
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Specifica
Specifica
| Dimensione chiusura | S60/61 |
| Capacità (sistema metrico) | 10 L |
| Colore | Nero |
| Dimensioni (L x P x A) | 185 x 290 x 265 mm |
| Include | Supporto del sensore saldato integrato, manicotto avvitabile per il sensore SCTV108178 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la raccolta di rifiuti liquidi infiammabili e adatti al sistema di sicurezza SCAT |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Imbuti di sicurezza |
| Materiale | HDPE |
| Product Type | Cabinet Feed-through |