Learn More
Axygen™ Accessories for Horizontal Gel Box, 10-20 cm
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
10
12
16
20
25
30
40
50
8
Not Applicable
Tipo:
Casting Dam
Comb
Multi-channel Comb
Replacement Negative Electrode
Replacement Positive Electrode
UV Tray
Size:
10 cm
20 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Spessore (sistema metrico):
0.75 mm
1 mm
1.5 mm
2 mm
Not Applicable
Dimensione della confezione:
1 unità
Descrizione
Combs for 10-20 cm Axygen™ horizontal gel box
Specifica
Specifica
| Descrizione | Horizontal Electrophoresis System Accessories |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Axygen Horizontal Gel Box, 10 cm |
| Tipo | Comb |
| N. di pozzetti | 25 |
| Size | 10 cm |
| Spessore (sistema metrico) | 2 mm |